Print…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1229-100G PC1229-250G PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA 0 EUR
APOSPC1229-100G APOSPC1229-250G APOSPC1229-1KG
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Fórmula: C₁₅H₁₀F₆O₂
Ponto de ebulição: 350…400 °C
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000439
Número CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III