Print…
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA 98.6 EUR
APOSPC1228B-5G APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Fórmula: C₁₂H₆F₁₂O₂
Peso Molecular: 410.16 g/mol
Ponto de ebulição: 209 °C
Densidade: 1.659 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042090
Número CAS: 802-93-7