Print…
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Fórmula: C₁₂H₈F₂O
Ponto de ebulição: 232…240 °C/743mmHg
Densidade: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013552
Número CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6