Print…
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,5'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-toluidine
PC1224H-50G PC1224H-5G
APOSPC1224H-50GEA 638 EUR
APOSPC1224H-50G APOSPC1224H-5G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane
Fórmula: C₁₇H₁₆F₆N₂
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039148
Número CAS: 116325-74-7