Print…
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(2-aminophenol), 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(2-aminophenol)
PC1224-100G PC1224-250G PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA 109 EUR
APOSPC1224-100G APOSPC1224-250G APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  • Polymer grade
Fórmula: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039147
Número CAS: 83558-87-6