Print…
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 73 EUR
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Fórmula: C₁₀H₃F₁₉O
Peso Molecular: 500.1 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320739
Número CAS: 232587-50-7