Print…
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1217-1G PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA 55.5 EUR
APOSPC1217-1G APOSPC1217-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₅H₉F₅Si
Peso Molecular: 192.21 g/mol
Ponto de ebulição: 60…70 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04116436
Número CAS: 124898-13-1
UN: 1993
ADR: 3 II