Print…
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.2 EUR
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Ponto de ebulição: 120…125 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 27…32 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797501
Número CAS: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III