Print…
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 109 EUR
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068148
Número CAS: 175137-29-8