Print…
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 836 EUR
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 224 °C
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000425
Número CAS: 326-06-7
EINECS: 206-307-8