Print…
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3,5-difluoro-4-hydroxybenzene
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236213
Número CAS: 104197-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III