Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
PC1208-100G PC1208-25G PC1208-500G
APOSPC1208-100GEA 36.4 EUR
APOSPC1208-100G APOSPC1208-25G APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Peptide coupling reagent.
Fórmula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Peso Molecular: 520.4 g/mol
Ponto de Fusão: 154…156 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077411
Número CAS: 128625-52-5