Print…
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 119 EUR
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₃
Peso Molecular: 187.940 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09907960
Número CAS: 925910-42-5