Print…
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 435 EUR
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Fórmula: C₆H₅FO₂S
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 203…204 °C
Densidade: 1.333 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007412
Número CAS: 368-43-4
UN: 3265
ADR: 8 II