Print…
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1178-1G PC1178-5G
APOSPC1178-1GEA 0 EUR
APOSPC1178-1G APOSPC1178-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Fórmula: C₅H₄FNO₂S
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09265513
Número CAS: 878376-35-3
UN: 3261
ADR: 8,II