Print…
4,5-Difluorophthalic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1162-10G PC1162-1G PC1162-5G
APOSPC1162-10GEA 567 EUR
APOSPC1162-10G APOSPC1162-1G APOSPC1162-5G
4,5-Difluorophthalic anhydride 95%
4,5-Difluorophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₂F₂O₃
Ponto de Fusão: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08695033
Número CAS: 18959-30-3