Print…
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Difluorophenylacetylene
PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 200 EUR
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Fórmula: C₈H₄F₂
Ponto de ebulição: 54 °C/2mmHg
Densidade: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059511
Número CAS: 143874-13-9
UN: 1993
ADR: 3,II