Print…
Trifluoreto de antimónio 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Antimony trifluoride
PC1140-1KG PC1140-250G
APOSPC1140-1KGEA 348 EUR
APOSPC1140-1KG APOSPC1140-250G
Trifluoreto de antimónio 98%
Trifluoreto de antimónio
A mild fluorinating agent; Fluorination activity may be increased by addition of Br2, Cl2, or SbCl 5. Swarts, Bull. Acad. Roy. Belg., 1892, 24, 309
Fórmula: F₃Sb
Peso Molecular: 178.76 g/mol
Ponto de ebulição: 319 °C
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 4.38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011218
Número CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II
Merck Index: 13,00715