Print…
3,6-Difluorosalicylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1139-1G PC1139-500MG PC1139-5G
APOSPC1139-1GEA 0 EUR
APOSPC1139-1G APOSPC1139-500MG APOSPC1139-5G
3,6-Difluorosalicylic acid
3,6-Difluorosalicylic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Ponto de Fusão: 154…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275285
Número CAS: 749230-37-3