Print…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.13 g/mol
Ponto de Fusão: 98…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660198
Número CAS: 886498-75-5