Print…
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1132-1G PC1132-500MG PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA 58 EUR
APOSPC1132-1G APOSPC1132-500MG APOSPC1132-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275284
Número CAS: 152434-88-3