Print…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 0 EUR
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06246883
Número CAS: 131782-50-8