Print…
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenesulphonate
PC11276-1G PC11276-5G
APOSPC11276-1GEA 275 EUR
APOSPC11276-1G APOSPC11276-5G
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₇H₁₅F₅O₃S
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975144
Número CAS: 886361-16-6