Print…
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11274-1G PC11274-500MG PC11274-5G
APOSPC11274-1GEA 275 EUR
APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG APOSPC11274-5G
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00404028
Número CAS: 848649-38-7