Print…
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11270-5G PC11270-1G PC11270-500MG
APOSPC11270-5GEA 759 EUR
APOSPC11270-5G APOSPC11270-1G APOSPC11270-500MG
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Fórmula: C₉H₇NO₃S
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975139
Número CAS: 885950-64-1