Print…
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11268-1G PC11268-500MG PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA 275 EUR
APOSPC11268-1G APOSPC11268-500MG APOSPC11268-5G
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₆F₅NO₅S
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975137
Número CAS: 885950-60-7