Print…
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 0 EUR
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Densidade: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075254
Número CAS: 142808-15-9