Print…
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Chloroacetyl-3,4-difluoroaniline
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 55.3 EUR
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Fórmula: C₈H₆ClF₂NO
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01354030
Número CAS: 76778-13-7