Print…
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11246-1G PC11246-5G PC11246-25G
APOSPC11246-1GEA 0 EUR
APOSPC11246-1G APOSPC11246-5G APOSPC11246-25G
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₃KN
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115736
Número CAS: 850623-36-8