Print…
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 713 EUR
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₅BF₃KO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115737
Número CAS: 850623-38-0