Print…
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(4-(methylsulphonyl)phenyl)borate
PC11244-1G PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA 86.1 EUR
APOSPC11244-1G APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115738
Número CAS: 850623-40-4