Print…
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039954
Número CAS: 438553-44-7