Print…
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
PC11242-100G PC11242-25G PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA 564 EUR
APOSPC11242-100G APOSPC11242-25G APOSPC11242-5G
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BF₃KNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701627
Número CAS: 192863-40-4