Print…
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(m-tolyl)borate, (3-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11241-25G PC11241-5G
APOSPC11241-25GEA 386 EUR
APOSPC11241-25G APOSPC11241-5G
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃K
Peso Molecular: 198.04 g/mol
Ponto de Fusão: 226…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115739
Número CAS: 850623-42-6