Print…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1124-10G PC1124-5G PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA 215 EUR
APOSPC1124-10G APOSPC1124-5G APOSPC1124-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660346
Número CAS: 425702-28-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III