Print…
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11239-25G PC11239-5G
APOSPC11239-25GEA 0 EUR
APOSPC11239-25G APOSPC11239-5G
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₃KN
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115744
Número CAS: 850623-46-0