Print…
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 786 EUR
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KS
Ponto de Fusão: 70…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115747
Número CAS: 850623-48-2