Print…
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 786 EUR
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Fórmula: C₁₁H₉BF₃K
Peso Molecular: 248.09 g/mol
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115748
Número CAS: 850623-55-1