Print…
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 113 EUR
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₂H₈BF₄K
Ponto de Fusão: 290…294 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235035
Número CAS: 850623-57-3