Print…
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium (3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate, (3-Chloro-4-fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 79.9 EUR
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₃BClF₄K
Ponto de Fusão: 234…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115752
Número CAS: 850623-59-5