Print…
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium (4-ethoxyphenyl)trifluoroborate, (4-Ethoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 121 EUR
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₈H₉BF₃KO
Peso Molecular: 228.06 g/mol
Ponto de Fusão: 298…304 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115753
Número CAS: 850623-60-8