Print…
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BClF₃K
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115754
Número CAS: 411206-75-2