Print…
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(3-(methylsulfonamido)phenyl)borate
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 1320 EUR
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₈BF₃KNO₂S
Ponto de Fusão: 180…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115762
Número CAS: 850623-67-5