Print…
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(2-(methylsulphonyl)phenyl)borate, Potassium (2-methylsulphonylphenyl)trifluoroborate
PC11227-1G PC11227-25G PC11227-5G
APOSPC11227-1GEA 139 EUR
APOSPC11227-1G APOSPC11227-25G APOSPC11227-5G
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO₂S
Ponto de Fusão: 78…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115760
Número CAS: 850623-65-3