Print…
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(2-nitrophenyl)borate, (2-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 141 EUR
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BF₃KNO₂
Ponto de Fusão: 216…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115759
Número CAS: 850623-64-2