Print…
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
PC11225-25G PC11225-5G
APOSPC11225-25GEA 278 EUR
APOSPC11225-25G APOSPC11225-5G
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112717
Número CAS: 192863-36-8