Print…
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(o-tolyl)borate
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 109 EUR
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃K
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03790006
Número CAS: 274257-34-0