Print…
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 0 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Ponto de Fusão: 282…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115756
Número CAS: 236388-46-8