Print…
Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(phenyl)borate, Phenyltrifluoroboric acid potassium salt
PC11221-25G PC11221-5G PC11221-10G
APOSPC11221-25GEA 171 EUR
APOSPC11221-25G APOSPC11221-5G APOSPC11221-10G
Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Potassium phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₆H₅BF₃K
Ponto de Fusão: 296…301 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318172
Número CAS: 153766-81-5