Print…
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11218-25G PC11218-5G
APOSPC11218-25GEA 0 EUR
APOSPC11218-25G APOSPC11218-5G
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Ponto de ebulição: 78…79 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840468
Número CAS: 66684-60-4